Print…
Pentyl nitrite (mixed isomers ) ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Amyl Nitrite, Pentyl Nitrite
A0455-25ML A0455-500ML A0455-100ML
TCIAA0455-25MLEA 45 EUR
TCIAA0455-25ML TCIAA0455-500ML TCIAA0455-100ML
Pentyl nitrite (mixed isomers ) ≥95.0% (por GC)
Pentyl nitrite (mixed isomers )
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Inflamação: –18°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036132
Número CAS: 463-04-7
EINECS: 207-332-7
UN: 1113
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc6b7235eb9643ea0941bfdd8bd4fd90434297ec&vid=bc6b7235eb9643ea0941bfdd8bd4fd90434297ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %