Print…
Isopentyl nitrite (mixed isomers ) ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Isoamyl nitrite
I0089-25ML I0089-500ML I0089-100ML
TCIAI0089-25MLEA 19 EUR
TCIAI0089-25ML TCIAI0089-500ML TCIAI0089-100ML
Isopentyl nitrite (mixed isomers ) ≥95.0% (por GC)
Isopentyl nitrite (mixed isomers )
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 99°C
Ponto de Inflamação: 3°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002057
Número CAS: 110-46-3
EINECS: 203-770-8
UN: 1113
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d13dae4c60bc48cd338211fdc064208fc8fe529c&vid=d13dae4c60bc48cd338211fdc064208fc8fe529c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %