Print…
tert-Butylchlorodiphenylsilane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: tert-Butyldiphenylchlorosilane, tert-Butyl-diphenylchlorosilane
B1223-100ML B1223-25ML B1223-5ML
TCIAB1223-100MLEA 243 EUR
TCIAB1223-100ML TCIAB1223-25ML TCIAB1223-5ML
tert-Butylchlorodiphenylsilane ≥97.0% (por GC)
tert-Butylchlorodiphenylsilane
Fórmula: C₁₆H₁₉ClSi
Ponto de ebulição: 125°C
Ponto de Inflamação: 112°C
Número MDL : MFCD00000497
Número CAS: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
UN: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2242433a5d5fac1185d795dceb1ceab2ff0dde3a&vid=2242433a5d5fac1185d795dceb1ceab2ff0dde3a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %