Print…
Galactitol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
G0005-25G G0005-250G
TCIAG0005-25GEA 38 EUR
TCIAG0005-25G TCIAG0005-250G
Galactitol ≥98.0% (por GC)
Galactitol
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064288
Número CAS: 608-66-2
EINECS: 210-165-2
Merck Index: 14,04332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=112d72da0d962bd8521b49f5240eaba4694e3c56&vid=112d72da0d962bd8521b49f5240eaba4694e3c56&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency