Print…
Ethanolamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0298-25G A0298-500G A0298-100G
TCIAA0298-25GEA 17 EUR
TCIAA0298-25G TCIAA0298-500G TCIAA0298-100G
Ethanolamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ethanolamine hydrochloride
Fórmula: C₂H₈ClNO
Número MDL : MFCD00012892
Número CAS: 2002-24-6
EINECS: 217-900-6
Merck Index: 14,03727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7813253f0c90bd4375e654d764e68dec7872d2f2&vid=7813253f0c90bd4375e654d764e68dec7872d2f2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency