Print…
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (S)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
M1512-25G M1512-5G
TCIAM1512-25GEA 198 EUR
TCIAM1512-25G TCIAM1512-5G
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO
Número MDL : MFCD00671660
Número CAS: 41851-59-6
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e672e29519de0a6468626d0161581195570f77ac&vid=e672e29519de0a6468626d0161581195570f77ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 90.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %