Print…
N-(3-Aminopropyl)morpholine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0409-25ML A0409-500ML
TCIAA0409-25MLEA 16 EUR
TCIAA0409-25ML TCIAA0409-500ML
N-(3-Aminopropyl)morpholine ≥99.0% (por GC)
N-(3-Aminopropyl)morpholine
Fórmula: C₇H₁₆N₂O
Ponto de Inflamação: 105°C
Número MDL : MFCD00006184
Número CAS: 123-00-2
EINECS: 204-590-2
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e80f65e83a4f86bd982f28bbfbf1863caa9d733e&vid=e80f65e83a4f86bd982f28bbfbf1863caa9d733e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %