Print…
N-(2-Aminoethyl)morpholine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
A0883-100G A0883-25G A0883-500G
TCIAA0883-100GEA 96 EUR
TCIAA0883-100G TCIAA0883-25G TCIAA0883-500G
N-(2-Aminoethyl)morpholine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-(2-Aminoethyl)morpholine
Fórmula: C₆H₁₄N₂O
Ponto de ebulição: 205°C
Número MDL : MFCD00006182
Número CAS: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %