Print…

4-Fluorophenethyl bromide ≥95.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene

F0431-1G F0431-5G
TCIAF0431-1GEA 21 EUR
TCIAF0431-1G TCIAF0431-5G
4-Fluorophenethyl bromide ≥95.0% (por GC)
4-Fluorophenethyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrF
Peso Molecular: 203.05 g/mol
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD03844794
Número CAS: 332-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=711bee5bcf4c877aa79178ec6efe356b6419ddab&vid=711bee5bcf4c877aa79178ec6efe356b6419ddab&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR