Print…
Dimethyl hexafluoroglutarate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dimethyl perfluoroglutarate
D3589-1G D3589-5G
TCIAD3589-1GEA 19 EUR
TCIAD3589-1G TCIAD3589-5G
Dimethyl hexafluoroglutarate ≥96.0% (por GC)
Dimethyl hexafluoroglutarate
Fórmula: C₇H₆F₆O₄
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Fusão: –32°C
Número MDL : MFCD00155851
Número CAS: 1513-62-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=955c25037a084e87b90fefb80607bb1da9006110&vid=955c25037a084e87b90fefb80607bb1da9006110&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %