Print…
2-Chloroethylammonium chloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine HCl, 2-Chloroethanamine hydrochloride
C0851-25G C0851-500G C0851-100G
TCIAC0851-25GEA 16 EUR
TCIAC0851-25G TCIAC0851-500G TCIAC0851-100G
2-Chloroethylammonium chloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
2-Chloroethylammonium chloride
Fórmula: C₂H₇Cl₂N
Peso Molecular: 115.99 g/mol
Número MDL : MFCD00012887
Número CAS: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11ee1348877dedc48461d14db79252c6979c38b9&vid=11ee1348877dedc48461d14db79252c6979c38b9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency