Print…
2-Methoxypropene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
I0303-25ML I0303-500ML I0303-100ML
TCIAI0303-25MLEA 58 EUR
TCIAI0303-25ML TCIAI0303-500ML TCIAI0303-100ML
2-Methoxypropene ≥95.0% (por GC)
2-Methoxypropene
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 36°C
Ponto de Inflamação: -25°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014929
Número CAS: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
UN: 1993
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98e591658357f5a209ac1402ad281875b246b64a&vid=98e591658357f5a209ac1402ad281875b246b64a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %