Print…
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0791-25G H0791-5G
TCIAH0791-25GEA 114 EUR
TCIAH0791-25G TCIAH0791-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 180°C
Número MDL : MFCD00002231
Número CAS: 876-02-8
EINECS: 212-880-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37175da3a346c9d08741e6cdd863bc7252c64dd5&vid=37175da3a346c9d08741e6cdd863bc7252c64dd5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity