Print…
3,4-Dimethoxyphenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
D0678-25G D0678-500G D0678-100G
TCIAD0678-25GEA 33 EUR
TCIAD0678-25G TCIAD0678-500G TCIAD0678-100G
3,4-Dimethoxyphenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-Dimethoxyphenethylamine
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₂
Peso Molecular: 181,23
Ponto de Inflamação: 130°C
Número MDL : MFCD00008188
Número CAS: 120-20-7
EINECS: 204-376-9
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efec8c3855d94e4945df73d56f00532e5db15350&vid=efec8c3855d94e4945df73d56f00532e5db15350&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %