Print…
1-Phenyl-2-urea ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0247-25G P0247-100G
TCIAP0247-25GEA 19 EUR
TCIAP0247-25G TCIAP0247-100G
1-Phenyl-2-urea ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
1-Phenyl-2-urea
Fórmula: C₇H₈N₂O
Ponto de ebulição: 238°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007944
Número CAS: 64-10-8
EINECS: 200-576-5
Merck Index: 14,07319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67255f1e1a2127acb450ef982162804680662c9&vid=c67255f1e1a2127acb450ef982162804680662c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity