Print…

Nitrito de terc-butilo ≥90.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Perigo

N0357-25ML N0357-250ML
TCIAN0357-25MLEA 41 EUR
TCIAN0357-25ML TCIAN0357-250ML
Nitrito de terc-butilo ≥90.0% (por GC)
Nitrito de terc-butilo
Fórmula: C₄H₉NO₂
Ponto de ebulição: 63°C
Ponto de Inflamação: –13°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002055
Número CAS: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c157208a8d671a7328589e7a4a383e70815578&vid=c7c157208a8d671a7328589e7a4a383e70815578&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR