Print…
Dichloro(diphenyl)silane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
D0362-25G D0362-500G D0362-100G
TCIAD0362-25GEA 21 EUR
TCIAD0362-25G TCIAD0362-500G TCIAD0362-100G
Dichloro(diphenyl)silane ≥98.0% (por GC)
Dichloro(diphenyl)silane
Fórmula: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Ponto de Inflamação: 157°C
Número MDL : MFCD00000489
Número CAS: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN: 1769
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a910ad4362ffe1934cc4c7b08f0d1d3499038f1f&vid=a910ad4362ffe1934cc4c7b08f0d1d3499038f1f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %