Print…
Ácido 3-aminobenzenossulfónico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Aminobenzene-3-sulphonic acid, Metanilic acid, 3-Aminobenzenesulphonic acid
A0265-25G A0265-500G
TCIAA0265-25GEA 16 EUR
TCIAA0265-25G TCIAA0265-500G
Ácido 3-aminobenzenossulfónico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Ácido 3-aminobenzenossulfónico
Fórmula: C₆H₇NO₃S
Número MDL : MFCD00065345
Número CAS: 121-47-1
EINECS: 204-473-6
Merck Index: 14,05927
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=230f1750872331406061f2991b0f647ee63b98d1&vid=230f1750872331406061f2991b0f647ee63b98d1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity