3,4-Dichlorophenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D2927-1G
D2927-5G
TCIAD2927-1GEA
38
EUR
TCIAD2927-1G
TCIAD2927-5G
3,4-Dichlorophenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-Dichlorophenethylamine
Fórmula:
C₈H₉Cl₂N Peso Molecular: 190.07 g/mol |
Número MDL :
MFCD00060617 Número CAS: 21581-45-3 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |