Print…
2,6-Dichlorophenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Aminoethyl)-1,3-dichlorobenzene, 1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethane, 2-(2,6-Dichlorophenyl)ethylamine, 2,6-Dichlorophenethylamine
D2926-1G D2926-5G
TCIAD2926-1GEA 62 EUR
TCIAD2926-1G TCIAD2926-5G
2,6-Dichlorophenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Dichlorophenethylamine
Fórmula: C₈H₉Cl₂N
Ponto de ebulição: 129°C
Número MDL : MFCD00060612
Número CAS: 14573-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a20f82bfcc51bcde32c749322dffa773eb57187&vid=2a20f82bfcc51bcde32c749322dffa773eb57187&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %