Print…
3-Methoxyphenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
M1891-25G M1891-5G
TCIAM1891-25GEA 101 EUR
TCIAM1891-25G TCIAM1891-5G
3-Methoxyphenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Methoxyphenethylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 119°C
Número MDL : MFCD00008187
Número CAS: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb231555fde14b9e58c904f87b79cd28cbaeb0b&vid=2fb231555fde14b9e58c904f87b79cd28cbaeb0b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %