Print…
2-Methoxyphenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0844-25ML M0844-5ML
TCIAM0844-25MLEA 117 EUR
TCIAM0844-25ML TCIAM0844-5ML
2-Methoxyphenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methoxyphenethylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 237°C
Número MDL : MFCD00008186
Número CAS: 2045-79-6
EINECS: 218-066-6
UN: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31899be9bebf37ee56e7066a654ae5c4e5ab8699&vid=31899be9bebf37ee56e7066a654ae5c4e5ab8699&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %