Print…
Desyl chloride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-2-phenylacetophenone
D1745-25G D1745-5G
TCIAD1745-25GEA 77 EUR
TCIAD1745-25G TCIAD1745-5G
Desyl chloride ≥98.0% (por GC)
Desyl chloride
Fórmula: C₁₄H₁₁ClO
Peso Molecular: 230.69 g/mol
Número MDL : MFCD00000858
Número CAS: 447-31-4
EINECS: 207-181-7
UN: 3261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de0444c6ea7c4733043873a7f75f42b67abde8c0&vid=de0444c6ea7c4733043873a7f75f42b67abde8c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 70.0 deg-C