Print…
3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D3498-5G D3498-25G
TCIAD3498-5GEA 47 EUR
TCIAD3498-5G TCIAD3498-25G
3,5-Dimethylbenzaldehyde ≥96.0% (por GC)
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: 9°C
Densidade: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 99°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082777
Número CAS: 5779-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c1c12c240fab31cad6f3cbf26c42f12a92350ae&vid=28f8dae4f226e7d3e122617a65aacc48134250e3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %