Print…
3,4-Dimethylbenzaldehyde ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D3334-25G D3334-5G
TCIAD3334-25GEA 72 EUR
TCIAD3334-25G TCIAD3334-5G
3,4-Dimethylbenzaldehyde ≥95.0% (por GC)
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 226°C
Densidade: 1.012
Número MDL : MFCD00016612
Número CAS: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d0cdb33d5e481dcd64a5e999c2000d3a541b310&vid=6ec1150fa4e887d888a3d955b9f63e0d26cd19ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %