Print…
2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D2392-25G D2392-500G
TCIAD2392-25GEA 26 EUR
TCIAD2392-25G TCIAD2392-500G
2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 98°C
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 89°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003340
Número CAS: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97d0c7188bd2755ba5b12808caec76988d58198b&vid=60463b13a8d73d69f721b48b93f8141538338255&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %