Print…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1782-25G T1782-5G
TCIAT1782-25GEA 113 EUR
TCIAT1782-25G TCIAT1782-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥98.0% (por GC)
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Fórmula: C₈H₆BrF₃
Ponto de ebulição: 79°C
Densidade: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 88°C
Número MDL : MFCD00000395
Número CAS: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e0ab6ef04345750048c43f40d51fc5139b48979&vid=0fb823cb9ef435750c594892ec5a9800973cf2c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %