Print…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)benzotrifluoride
T2768-25G T2768-5G
TCIAT2768-25GEA 36 EUR
TCIAT2768-25G TCIAT2768-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Fórmula: C₈H₆BrF₃
Peso Molecular: 239.03 g/mol
Ponto de ebulição: 72°C
Ponto de Fusão: 30
Densidade: 1.57
Número MDL : MFCD00013558
Número CAS: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97e15618bdcdbe7386a988c2908696da7e16f49b&vid=bb133c01c9d729cdd4a57667688d51c478db1c0f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %