Print…
4-Methylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0563-25G M0563-5G
TCIAM0563-25GEA 41 EUR
TCIAM0563-25G TCIAM0563-5G
4-Methylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Methylbiphenyl
Fórmula: C₁₃H₁₂
Ponto de ebulição: 268°C
Ponto de Fusão: 47…48 °C
Densidade: 1,015 g/cm³ (27 °C)
Número MDL : MFCD00008544
Número CAS: 644-08-6
EINECS: 211-409-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6df4b599e2015f0800b0d2a79ce86362df4385b5&vid=cb367f6dddc55e49a696bb0989bc4606da75f4da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency