Print…
3-Methylbiphenyl ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0296-1G M0296-25G M0296-5G
TCIAM0296-1GEA 29 EUR
TCIAM0296-1G TCIAM0296-25G TCIAM0296-5G
3-Methylbiphenyl ≥95.0% (por GC)
3-Methylbiphenyl
Fórmula: C₁₃H₁₂
Ponto de ebulição: 272°C
Ponto de Fusão: 4,53 °C
Densidade: 1,0319 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008533
Número CAS: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bda4dd14487ce394a9da2cd524d4ff89c89167b2&vid=a88854d58c8bbd84ca9e55f636d8ab9c8a5852ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %