Print…
2-Methylbiphenyl ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1242-1G M1242-5G
TCIAM1242-1GEA 52 EUR
TCIAM1242-1G TCIAM1242-5G
2-Methylbiphenyl ≥95.0% (por GC)
2-Methylbiphenyl
Fórmula: C₁₃H₁₂
Ponto de ebulição: 256°C
Ponto de Fusão: –0,2 °C
Densidade: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 107°C
Número MDL : MFCD00008517
Número CAS: 643-58-3
EINECS: 211-400-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc7a53a88557503cdd1ec1f6c747bac8bca89e37&vid=3837bb105a5d69b45b086deb3fcdc1af7817e33b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %