Print…
Tribenzilamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0341-25G T0341-500G
TCIAT0341-25GEA 16 EUR
TCIAT0341-25G TCIAT0341-500G
Tribenzilamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Tribenzilamina
Fórmula: N(CH₂C₆H₅)₃
Ponto de ebulição: 390°C
Ponto de Fusão: 92 °C
Densidade: 0,9912 g/cm³ (95 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004773
Número CAS: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deb70096ec457166f1ef116ecf6d4559ad483141&vid=ee39970c5f1d526f07ef500848561336d208ae04&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency