Print…
Dichloro(diphenyl)methane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dichlorodiphenylmethane, α,α-Dichlorodiphenylmethane
D0361-25G D0361-250G
TCIAD0361-25GEA 41 EUR
TCIAD0361-25G TCIAD0361-250G
Dichloro(diphenyl)methane ≥98.0% (por GC)
Dichloro(diphenyl)methane
Fórmula: (C₆H₅)₂CCl₂
Peso Molecular: 237.13 g/mol
Ponto de ebulição: 193°C
Ponto de Fusão: 148
Densidade: 1.25
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000811
Número CAS: 2051-90-3
EINECS: 218-134-5
UN: 1760
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f48665629cbe112a224b1fcb186dcb42d8320fb6&vid=7a772170d917e878afe8e3bc2412bf208206e726&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %