Print…
Chloro(diphenyl)methane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Benzhydryl chloride
B1078-25ML B1078-500ML
TCIAB1078-25MLEA 62 EUR
TCIAB1078-25ML TCIAB1078-500ML
Chloro(diphenyl)methane ≥95.0% (por GC)
Chloro(diphenyl)methane
Fórmula: (C₆H₅)₂CHCl
Peso Molecular: 202.68 g/mol
Ponto de ebulição: 116°C
Ponto de Fusão: 17
Ponto de Inflamação: 160°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000855
Número CAS: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a928e4de96549cff4e41529ded026fb39d60fe&vid=bdeb50d1c1eab0a2b2a654bff699ba9ec970ed38&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %