Print…
Propilbenzeno ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0523-25ML P0523-500ML P0523-100ML
TCIAP0523-25MLEA 19 EUR
TCIAP0523-25ML TCIAP0523-500ML TCIAP0523-100ML
Propilbenzeno ≥99.0% (por GC)
Propilbenzeno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 159°C
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009377
Número CAS: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=624ba8f0120d78673f526e2035e5a5a0cf7efe5c&vid=50191af7e7969353c2861a6dc68d976b00898ef4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %