Print…
Octylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Phenyloctane
O0046-25ML O0046-500ML O0046-100ML
TCIAO0046-25MLEA 55 EUR
TCIAO0046-25ML TCIAO0046-500ML TCIAO0046-100ML
Octylbenzene ≥98.0% (por GC)
Octylbenzene
Fórmula: C₁₄H₂₂
Peso Molecular: 190.33 g/mol
Ponto de ebulição: 264°C
Ponto de Fusão: -3
Ponto de Inflamação: 107°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009564
Número CAS: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bcafb144c86228f4b51240d279548ced56970b4&vid=b7a76249c68ec6be1a5e7e18efb1fed3e8178182&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %