Print…
Etilbenzeno ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0064-25ML E0064-500ML
TCIAE0064-25MLEA 16 EUR
TCIAE0064-25ML TCIAE0064-500ML
Etilbenzeno ≥99.0% (por GC)
Etilbenzeno
Fórmula: C₈H₁₀
Ponto de ebulição: 136°C
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011647
Número CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2836d611086b5b60227a4ef9c3b1e03131835549&vid=22fc297aa5000d7e3278522aa4b1b4bd689f1df0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %