Print…
tert-Butylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0715-25ML B0715-500ML
TCIAB0715-25MLEA 16 EUR
TCIAB0715-25ML TCIAB0715-500ML
tert-Butylbenzene ≥98.0% (por GC)
tert-Butylbenzene
Fórmula: C₁₀H₁₄
Ponto de ebulição: 168°C
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 0,8662 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008816
Número CAS: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01551
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d333cf9d1c7b4ca0a425c1ff964d9d4e9c8e489&vid=b44b3b4eb06714aba0da6d0971c4ddf8495936a3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %