Print…
tert-Pentylbenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-2-phenylbutane, tert-Amylbenzene
A0751-25ML A0751-500ML
TCIAA0751-25MLEA 19 EUR
TCIAA0751-25ML TCIAA0751-500ML
tert-Pentylbenzene ≥97.0% (por GC)
tert-Pentylbenzene
Fórmula: C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃
Ponto de ebulição: 191°C
Densidade: 0,8889 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 60°C
Número MDL : MFCD00015187
Número CAS: 2049-95-8
EINECS: 218-076-0
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da1b5e961f7facd3c049615994115e20388bafbd&vid=38e3681c4328419a3240035ce670bdd88e37a5a5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %