Print…
2-sec-Butylphenol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0732-25G B0732-500G
TCIAB0732-25GEA 16 EUR
TCIAB0732-25G TCIAB0732-500G
2-sec-Butylphenol ≥97.0% (por GC)
2-sec-Butylphenol
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Ponto de ebulição: 228°C
Ponto de Fusão: 12,2 °C
Densidade: 0,9981 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002225
Número CAS: 89-72-5
EINECS: 201-933-8
UN: 3145
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d6cdb715a3360650c79361084a6080c192b3cf3&vid=5fc9c8b1875ecd2a626ea5d484b81f0e6ff1a7aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %