Print…
2,4-Dinitrotolueno ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dinitro-4-methylbenzene
D0856-25G D0856-500G
TCIAD0856-25GEA 16 EUR
TCIAD0856-25G TCIAD0856-500G
2,4-Dinitrotolueno ≥99.0% (por GC)
2,4-Dinitrotolueno
Fórmula: C₇H₆N₂O₄
Ponto de ebulição: 300°C
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Densidade: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007172
Número CAS: 121-14-2
EINECS: 204-450-0
UN: 3454
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74915c0e62624f0e3f8cc61a9af9b0b4978711a0&vid=181c0bc918f4cbc525517df6453b5e15160afd89&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency