Print…
3-Metil-2-nitroanisol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1196-25G M1196-5G
TCIAM1196-25GEA 106 EUR
TCIAM1196-25G TCIAM1196-5G
3-Metil-2-nitroanisol ≥98.0% (por GC)
3-Metil-2-nitroanisol
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de ebulição: 170°C
Ponto de Fusão: 88…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007179
Número CAS: 5345-42-6
EINECS: 226-295-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7d5ce7ad574e421cd50fb98d8a73658f8b1a088&vid=0d2a98a2c118f94d11fad0fb7fb1275b4640176f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency