Print…
4-Etilanilina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0061-25ML E0061-500ML
TCIAE0061-25MLEA 31 EUR
TCIAE0061-25ML TCIAE0061-500ML
4-Etilanilina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
4-Etilanilina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 214°C
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0,96875 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 85°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007921
Número CAS: 589-16-2
EINECS: 209-637-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40605df3352d5a451bd8b38d34548d8572df2ee2&vid=e18f38197add7141583dde4f979bb54c22fd4e48&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %