Print…
4-Isopropilanilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: p-Cumidine, 4-Aminocumene
I0371-25ML I0371-500ML I0371-100ML
TCIAI0371-25MLEA 25 EUR
TCIAI0371-25ML TCIAI0371-500ML TCIAI0371-100ML
4-Isopropilanilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Isopropilanilina
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 224°C
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0,9526 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 116°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007900
Número CAS: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02620
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89bc49521ffbecdf544c4dd952110e1a4bd991a2&vid=859af7e2f6b06fd754b41010fb3a512162e5779b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %