Print…
2-Ethylaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0060-25ML E0060-500ML
TCIAE0060-25MLEA 16 EUR
TCIAE0060-25ML TCIAE0060-500ML
2-Ethylaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Ethylaniline
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 216°C
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 99°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007751
Número CAS: 578-54-1
EINECS: 209-424-2
UN: 2273
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72754d773abed601d407f805ac0a64f5a9cc60f2&vid=833b45464acbcdb20105bece3077d12c4bdcaa29&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %