Print…
3-(Trifluoromethyl)anisole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2243-25G M2243-5G
TCIAM2243-25GEA 120 EUR
TCIAM2243-25G TCIAM2243-5G
3-(Trifluoromethyl)anisole ≥97.0% (por GC)
3-(Trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₇F₃O
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 1,2426 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 48°C
Número MDL : MFCD00000385
Número CAS: 454-90-0
EINECS: 207-229-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f0973efea1bd2492f4ebb1a27560ba97872e7e1&vid=04a6d2cc4a6242f3e8e216ab384de9be1ee967d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %