Print…
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Nitrobenzotrifluoride, 1-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
N0902-25G N0902-5G
TCIAN0902-25GEA 331 EUR
TCIAN0902-25G TCIAN0902-5G
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄F₃NO₂
Ponto de ebulição: 82°C
Ponto de Fusão: 40…41 °C
Número MDL : MFCD00007358
Número CAS: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN: 3431
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73f3878e73c074e02a51f5a26d348b812fbfa6fc&vid=e4c6e6159c6c09dd2606624da2d033a2eb90083e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C