Print…
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Nitrobenzotrifluoride
N0280-25G N0280-500G
TCIAN0280-25GEA 16 EUR
TCIAN0280-25G TCIAN0280-500G
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene ≥96.0% (por GC)
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₄F₃NO₂
Ponto de ebulição: 203°C
Ponto de Fusão: –2,4 °C
Densidade: 1,437 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 103°C
Número MDL : MFCD00007260
Número CAS: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
UN: 2306
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b7f8fde56c1d72539c544650d9851221632b99a&vid=7dfcefc297e4920091a3d3b2acbbb4b2aeb1ea66&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %