Print…
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotolueno ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
F0324-25G F0324-250G
TCIAF0324-25GEA 16 EUR
TCIAF0324-25G TCIAF0324-250G
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotolueno ≥95.0% (por GC)
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotolueno
Fórmula: C₇H₃F₄NO₂
Peso Molecular: 209.1 g/mol
Ponto de ebulição: 208°C
Ponto de Inflamação: 33°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007059
Número CAS: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a96b02c80ffd46186c5320b57289d415c25eeb10&vid=d38a8b7343a38635d9a3e5a6fbdca5234195b453&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %