Print…
2-Fluoro-5-nitrotoluene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
F0276-10G F0276-25G
TCIAF0276-10GEA 27 EUR
TCIAF0276-10G TCIAF0276-25G
2-Fluoro-5-nitrotoluene ≥97.0% (por GC)
2-Fluoro-5-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de ebulição: 99°C
Ponto de Fusão: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007284
Número CAS: 455-88-9
EINECS: 207-251-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a6e835855bb4ec2b305ec048ec456996ecc9f8a&vid=b33e2e9310d12bd710c1367c0eecefc6593b01ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C